Få mere at vide
3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-3-azabicyclo[3,3,0]octane Hydrochloride |
| CAS | 58108-05-7 |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 . HCl |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-amine, N-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octane Hydrochloride, NAZA Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2.ClH/c8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9;/h6-7H,1-5,8H2;1H |
| SMIL | Cl.NN1CC2CCCC2C1 |
| IUPAC navn | 3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.66 |
| Formel vægt | 162.0924 |