Få mere at vide
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid, 98%
Artikelnummer. 11499707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499707 25 g 25g
11489707 5 g 5g
11409717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22176.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5678-48-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsyre bruges i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsyre bruges i kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur er 0-5 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5678-48-8
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.189
MDL nummer MFCD00090356
InChI nøgle XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
PubChem CID 2779217
IUPAC navn 3-amino-3-(2-nitrophenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.