Få mere at vide
3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-one, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190732
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10190732 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10190732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD09182DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-one
CAS 1947-47-3
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C15H11NO
MDL nummer MFCD00051614
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, 3-amino-2-phenylindenone, maybridge1_003093, acmc-1c032, 3-amino-2-phenyl-inden-1-one, 2-phenyl-3-amino-1h-indene-1-one, 1h-inden-1-one,3-amino-2-phenyl, 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, tech.
InChI nøgle HLEKBTIHDXNOQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3C2=O)N
IUPAC navn 3-amino-2-phenylinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 221.259
PubChem CID 291219
Formel vægt 221.26
Procent renhed Tech.
Grad Technical