Få mere at vide
3-Amino-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2 |
| Formel vægt | 102.0429 |