Få mere at vide
3-Amino-2-oxazolidinone-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-oxazolidinone-d4 |
| CAS | 1188331-23-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 2H4 H2 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4), 2-Oxazolidinone-4,4,5,5-d4, 3-amino- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-amino-4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.12 |
| Vis mere |