Få mere at vide
3-Amino-2-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345395 5 g 5g
11335395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19619.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13269-19-7
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.114
MDL nummer MFCD00044102
InChI nøgle GZBKVUGZEAJYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-nitropyridine, 2-nitro-3-pyridinamine, 2-nitro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-nitro, 2-nitropyridin-3-amin, aminonitropyridine, amino nitro pyridine, pubchem2087, acmc-209bps, 2-nitro-3-pyridylamine
PubChem CID 83281
IUPAC navn 2-nitropyridin-3-amin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-nitropyridine
Smeltepunkt 191°C to 193°C
Mængde 5 g
Beilstein 124467
Formel vægt 139.11
Procent renhed 97%