Få mere at vide
3-amino-2-naphthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-naphthol |
| CAS | 5417-63-0 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2 |
| SMIL | Nc1cc2ccccc2cc1O |
| IUPAC navn | 3-aminonaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.184 |
| Formel vægt | 159.0684 |