Få mere at vide
3-Amino-2-naphthol, 97%
Artikelnummer. 11440418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440418 1 g 1g
11450418 5 g 5g
11460418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24570.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5417-63-0
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00004113
InChI nøgle ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
IUPAC navn 3-aminonaphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-naphthol
Smeltepunkt 232°C to 238°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%