Få mere at vide
3-amino-2-naphthol (90%), TRC
Artikelnummer. 30327854
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30327854 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30327854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA579165500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Molekylær formel C10 H9 N O
Mængde 500 mg
Synonym 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
SMIL Nc1cc2ccccc2cc1O
IUPAC navn 3-aminonaphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 159.184
Formel vægt 159.0684