Få mere at vide
3-amino-2-naftosyre, 97%
Beskrivelse
3-Amino-2-naphthoic acid er et farvestofanalytisk reagens, der bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et farvestofanalytisk reagens, der bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | ∼210 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 744099 |
| Merck Index | 14,452 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og ether. Uopløselig i vandig opløsning. |
| SMIL | NC1=C(C=C2C=CC=CC2=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.20 |
| Formel vægt | 187.2 |
| Procent renhed | 97% |