Få mere at vide
3-amino-2-naftosyre, 97%
Artikelnummer. 11364226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364226 5 g 5g
11354226 1 g 1g
15479089 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19312.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1096.50 DKK
    939.65 DKK / 5g
    Spare 156.85 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187,198 g/mol
3-Amino-2-naphthoic acid er et farvestofanalytisk reagens, der bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Amino-2-naphthoic acid er
et farvestofanalytisk reagens, der bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-52-4
Molekylær formel C11H9NO2
MDL nummer MFCD00004115
InChI nøgle XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC navn 3-aminonaphthalen-2-carboxylsyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-naphthoic acid
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 744099
Merck Index 14,452
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Uopløselig i vand.
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Molekylvægt (g/mol) 187.198
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%