Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-naphthoic acid |
| Navn note | 85% |
| CAS min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 210,0 °C |
| Farve | Grøn til Grøn-Gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 85% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NC10H6CO2H |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.