Få mere at vide
3-amino-2-naphthoic acid, 85%, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10001871
Brand: Thermo Scientific Acros 104140250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5959-52-4
Molekylær formel C11H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 187.2
MDL nummer MFCD00004115
InChI nøgle XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 22244
IUPAC navn 3-aminonaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-naphthoic acid
Navn note 85%
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C
Farve Grøn til Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 85%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC10H6CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 535
Merck Index 15, 448
Formel vægt 187.2
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.