Få mere at vide
3-amino-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996381 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11996381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437630010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-10-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116 °C til 118 °C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8N2
Mængde 1 g
Synonym 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
InChI nøgle ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(N)C=CC=N1
IUPAC navn icos-1-en
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 18936
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-2-methylpyridine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.