Få mere at vide
3-Amino-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431830
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431830 1 g 1g
15403717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11431830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27540.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-10-2
MDL nummer MFCD03788195
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methylpyridine
Smeltepunkt 114°C to 119°C
Lugt Characteristic
Molekylær formel C20H40
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Synonym 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
InChI nøgle VAMFXQBUQXONLZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC navn icos-1-en
Molekylvægt (g/mol) 280.54
PubChem CID 18936
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%