missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-2-methylpropanoic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459366
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012974

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.

3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methylpropanoic acid
CAS 144-90-1
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H9NO2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(C)CN
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Formel vægt 103.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.