missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 Alcohol |
| CAS | 57414-76-3 |
| Molekylær formel | C8 2H2 H9 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzenemethan-d2-ol, 3-amino-2-methyl- (9CI), 3-Amino-2-methyl-benzyl-d2 alcohol, (3-Amino-2-methyl-phenyl)-dideuterio-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3/i5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)c1cccc(N)c1C |
| IUPAC navn | (3-amino-2-methylphenyl)-dideuteriomethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.19 |
| Formel vægt | 139.0966 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?