Få mere at vide
3-amino-2-methoxypyridin-5-boronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401356
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401356 1 g 1g
15411356 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54570.03
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, varme. På køl (2-4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 893440-50-1
Molekylær formel C12H19BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 250.11
MDL nummer MFCD12923427
InChI nøgle KYYKGOURQXPERA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 3-amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-3-ylamine, 2-methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester?, 3-amino-2-methoxypyridin-5-ylboronicacidpinacolester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 59557920
IUPAC navn 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-amin
SMIL COC1=C(N)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 250.1
Procent renhed 96%