Få mere at vide
3-amino-2-hydroxypyridin, 98%
Artikelnummer. 15411709
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411709 5 g 5g
15421709 250 mg 250mg
15401709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64480.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110,12 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i syntese af funktionaliserede pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- og imidazo[1,2-a]pyridinderivater. Anvendelsen af ethyl-2-chlor-3-oxopropanoat med henholdsvis 2-amino-3-hydroxypyridin eller 3-amino-4-hydroxypyridin førte til imidazo[1,2-a]pyridinderivater eller ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i syntese af funktionaliserede pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- og imidazo[1,2-a]pyridinderivater. Anvendelsen af ethyl-2-chlor-3-oxopropanoat med henholdsvis 2-amino-3-hydroxypyridin eller 3-amino-4-hydroxypyridin førte til imidazo[1,2-a]pyridinderivater eller ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33630-99-8
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD03411556
InChI nøgle VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
SMIL NC1=CC=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-hydroxypyridine
Farve Brun
Mængde 5 g
Beilstein 109849
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn 3-amino-lH-pyridin-2-on
Formel vægt 110.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof