Få mere at vide
3-amino-2-hydroxypyridin, 98%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i syntese af funktionaliserede pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- og imidazo[1,2-a]pyridinderivater. Anvendelsen af ethyl-2-chlor-3-oxopropanoat med henholdsvis 2-amino-3-hydroxypyridin eller 3-amino-4-hydroxypyridin førte til imidazo[1,2-a]pyridinderivater eller ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Det er involveret i syntese af funktionaliserede pyrido[4,3-b][1,4]oxazin- og imidazo[1,2-a]pyridinderivater. Anvendelsen af ethyl-2-chlor-3-oxopropanoat med henholdsvis 2-amino-3-hydroxypyridin eller 3-amino-4-hydroxypyridin førte til imidazo[1,2-a]pyridinderivater eller ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-hydroxypyridine |
| Farve | Brun |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 109849 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | 3-amino-1,2-dihydropyridin-2-on |
| Formel vægt | 110.12 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |