Få mere at vide
3'-Amino-2'-hydroxyacetophenone Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Amino-2'-hydroxyacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 90005-55-3 |
| Molekylær formel | C8H10ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Acetyl-6-aminophenol Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 3'-Amino-2'-hydroxy-acetophenone Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)c1cccc(N)c1O |
| IUPAC navn | 1-(3-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.62 |
| Formel vægt | 187.04 |