Få mere at vide
3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 62000-66-2 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3,7H,6H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(C)(N)C(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.146 |
| Formel vægt | 133.074 |