Få mere at vide
3’-Amino-2’-Hydroxy-[1,1’]biphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3/c14-11-6-2-5-10(12(11)15)8-3-1-4-9(7-8)13(16)17/h1-7,15H,14H2,(H,16,17) |
| Formel vægt | 229.074 |