Få mere at vide
3-Amino-2-cyclohexen-1-on, 98 % (tørvægt), kan forts. op til 5% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460363
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460363 25 g 25g
11440363 1 g 1g
11450363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11474.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5220-49-5 | C6H9NO | 111.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5220-49-5
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00013783
InChI nøgle ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC navn 3-aminocyclohex-2-en-1-on
SMIL NC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Smeltepunkt 128°C to 133°C (dried)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 25 g
Beilstein 471354
Formel vægt 111.15
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to 5% water