Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-cyclohexen-1-one |
| Smeltepunkt | 133.0°C to 135.0°C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 111.14 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.