Få mere at vide
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15284684 5 g Glass bottle 5g
15294684 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219310050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5220-49-5
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00013783
InChI nøgle ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
PubChem CID 78892
IUPAC navn 3-aminocyclohex-2-en-1-one
SMIL NC1=CC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Smeltepunkt 133.0°C to 135.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 111.14
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.