Få mere at vide
3-Amino-2-chloropyridine, 98+%
Artikelnummer. 11472508
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472508 10 g 10g
11482508 50 g 50g
11492508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15830.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Det er et mellemprodukt af medicin og landbrugskemikalier. Det er involveret i Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner af heteroarylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et mellemprodukt af medicin og landbrugskemikalier. Det er involveret i Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner af heteroarylforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i methanol og vand. (30 g/L).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6298-19-7
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00006238
InChI nøgle MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-chloropyridine
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Kogepunkt 130°C to 134°C (22 mmHg)
Flammepunkt 185°C (365°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 10 g
Beilstein 109814
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water. (30g/L).
Formel vægt 128.56
Procent renhed ≥98%