Få mere at vide
3-Amino-2-chloropyridine, 96%
Artikelnummer. 10616862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616862 10 g Glasflaske 10g
10626862 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10616862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103420100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6298-19-7 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6298-19-7
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00006238
InChI nøgle MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
PubChem CID 80528
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-chloropyridine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 82.0°C
Farve Pink til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(C5H3N)NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.