Få mere at vide
3-Amino-2-chloro-propenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-chloro-propenal |
| CAS | 221615-73-2 |
| Molekylær formel | C3H4ClNO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-3-Amino-2-chloroacrylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-3(1-5)2-6/h1-2H,5H2/b3-1- |
| SMIL | O=C/C(Cl)=C/N |
| IUPAC navn | (Z)-3-amino-2-chloroprop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.52 |
| Formel vægt | 104.9981 |