missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-2-chloro-propenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-chloro-propenal |
| CAS | 221615-73-2 |
| Molekylær formel | C3H4ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Z)-3-Amino-2-chloroacrylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-3(1-5)2-6/h1-2H,5H2/b3-1- |
| SMIL | O=C/C(Cl)=C/N |
| IUPAC navn | (Z)-3-amino-2-chloroprop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.52 |
| Formel vægt | 104.9981 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?