Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15401189
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401189 1 g 1g
15411189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15401189 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H64125.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 39745-40-9
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
MDL nummer MFCD03095213
InChI nøgle SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
PubChem CID 2734415
IUPAC navn 2-chloro-6-methylpyridin-3-amine
SMIL CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Smeltepunkt 64°C to 72°C
Farve White to Yellow
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 114030
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid