Få mere at vide
3-amino-2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422379
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422379 5 g 5g
15429276 250 mg 250mg
15412379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64945.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72587-18-9 | C6H4ClF3N2 | 196.557 g/mol
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.’
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.Bemærkninger
Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72587-18-9
Molekylær formel C6H4ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 196.557
MDL nummer MFCD07375383
InChI nøgle HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-amino-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 12919757
IUPAC navn 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
SMIL C1=C(C=NC(=C1N)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Farve Hvid til Brun
Mængde 5 g
Beilstein 19757170
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 196.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof