Få mere at vide
3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495807
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495807 1 g 1g
15458275 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33026.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166770-70-3
Molekylær formel C6H4ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 196.557
MDL nummer MFCD09863900
InChI nøgle KFMUXCNJJIWKRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 19851909
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
SMIL C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 196.56
Procent renhed 97%