Få mere at vide
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| CAS | 133627-45-9 |
| Molekylær formel | C6 H7 Cl N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c1-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccnc(Cl)c1N |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-methylpyridin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.59 |
| Formel vægt | 142.0298 |