Få mere at vide
3-amino-2-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339825 1 g 1g
11349825 5 g 5g
11359825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19839.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 39856-58-1 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Anvendes i en palladium-katalyseret syntese af indolsystemer indeholdende fusionerede medium- og store-ringe heterocykler. pyrrolderivater er blevet fremstillet under anvendelse af 3-amino-2-brompyridin. Anvendes i PC-koblingsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i en palladium-katalyseret syntese af indolsystemer indeholdende fusionerede medium- og store-ringe heterocykler. pyrrolderivater er blevet fremstillet under anvendelse af 3-amino-2-brompyridin. Anvendes i PC-koblingsreaktion.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39856-58-1
Molekylær formel C5H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 173.013
MDL nummer MFCD00234064
InChI nøgle HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 642816
IUPAC navn 2-brompyridin-3-amin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-bromopyridine
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 1 g
Beilstein 109830
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 173.01
Procent renhed 98%