Få mere at vide
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 15471439
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471439 1 g 1g
15491439 250 mg 250mg
15481439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64301.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126325-53-9 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126325-53-9
Molekylær formel C6H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 187.04
MDL nummer MFCD16606103
InChI nøgle ORELOTUWTIKRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-2-methylpyridine, ksc915a1f, 3-pyridinamine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-methyl-3-pyridinamine
PubChem CID 14418044
IUPAC navn 4-brom-2-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=NC=CC(Br)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4243986
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 187.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof