Få mere at vide
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456677 5 g 5g
15466677 250 mg 250mg
15446677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33811.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884495-03-8
Molekylær formel C5H4BrFN2
Molekylvægt (g/mol) 191.00
MDL nummer MFCD05662413
InChI nøgle QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-bromo-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridylamine, 2-bromo-3-amino-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro, abbypharma ap-31-3805, 2-bromo-5-fluoro-3-pyridinamine, 2-bromo-5-fluoro-pyridin-3-ylamine, pubchem1145, acmc-209qtb
PubChem CID 40427367
IUPAC navn 2-brom-5-fluorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CC(F)=CN=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Mængde 5 g
Formel vægt 191
Procent renhed 97%