Få mere at vide
3-Amino-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 5332-41-2 |
| Molekylær formel | C10H8NNaO6S2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, sodium salt (1:1), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt (9CI), 3-Amino-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt, Monosodium 3-amino-2,7-naphthalenedisulfonate, Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO6S2.Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Nc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | sodium;3-amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.29 |
| Formel vægt | 324.9691 |