Få mere at vide
3-Amino-2,6-diethylbenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2,6-diethylbenzonitrile |
| CAS | 1799421-06-9 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-3-8-5-6-11(13)9(4-2)10(8)7-12/h5-6H,3-4,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc(N)c(CC)c1C#N |
| IUPAC navn | 3-amino-2,6-diethylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.242 |
| Formel vægt | 174.116 |