Få mere at vide
3-Amino-2,6-dichloropyridine, 97%
Artikelnummer. 15414197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414197 5 g 5g
15404197 1 g 1g
15424197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31598.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62476-56-6
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00023417
InChI nøgle MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,6-dichloropyridine
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Mængde 5 g
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%