Få mere at vide
3-Amino-2,5-dichloropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424818
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424818 250 mg 250mg
15404818 1 g 1g
15414818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58570.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78607-32-6
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.001
MDL nummer MFCD00204157
InChI nøgle OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
PubChem CID 2799999
IUPAC navn 2,5-dichloropyridin-3-amine
SMIL C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,5-dichloropyridine
Smeltepunkt 124°C to 129°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%