Få mere at vide
3-Amino-2,5-dichlorbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30310635
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30310635 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6052735G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloramben
CAS 133-90-4
Molekylær formel C7 H5 Cl2 N O2
Mængde 5 g
Synonym 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMIL Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl
IUPAC navn 3-amino-2,5-dichlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 206.03
Formel vægt 204.9697