Få mere at vide
3-Amino-2,4-xylenol, TRC
Artikelnummer. 30333381
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30333381 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30333381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63243010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Molekylær formel C8 H11 N O
Mængde 10 mg
Synonym Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(O)c(C)c1N
IUPAC navn 3-amino-2,4-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841