Få mere at vide
3-Amino-2,4-difluorbenzenboronsyre pinacolester, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 75 °C til 77 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 255.07 |
| Procent renhed | 96% |