Få mere at vide
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30458502
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458502 4 x 25 mg
30052676 100 mg
30049184 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458502 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3337.0100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoesyre, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
CAS 3119-15-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 I3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC navn 3-amino-2,4,6-triiodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 514.83
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 514,7376 g/mol