Få mere at vide
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
3-amino-2,4,6-triiodobenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| CAS | 3119-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H4 I3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4I3NO2/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13) |
| SMIL | Nc1c(I)cc(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC navn | 3-amino-2,4,6-triiodobenzoesyre |
| Vis mere |