Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-amino-2',3'-dideoxythymidin, 99 %
Artikelnummer. 15406339
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406339 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15406339 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64342.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 52450-18-7 | C10H15N3O4 | 241.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine
CAS 52450-18-7
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C10H15N3O4
MDL nummer MFCD00038057
Mængde 1 g
Synonym 3'-amino-3'-deoxythymidine, 3'-amino-2',3'-dideoxythymidine, unii-7w21m0c25b, 3'-deoxy-3'-aminothymidine, 3'-amino-3'-deoxy-d-thymidine, thymidine, 3'-amino-3'-deoxy, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
InChI nøgle ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 241.25
PubChem CID 108074
Formel vægt 241.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver