Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3'-amino-2',3'-dideoxyinosin, 98 %
Artikelnummer. 15456569
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456569 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15456569 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64758.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 1222689-74-8 | C10H13N5O3 | 251.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C10H13N5O3
MDL nummer MFCD10566669
Mængde 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 50 mg/ml
InChI nøgle CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
SMIL N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
IUPAC navn 9-[(2R,4R,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 251.25
PubChem CID 71744249
Formel vægt 251.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver