Få mere at vide
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446839
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 15446839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65326.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3′-Amino-2′,3′-dideoxyguanosineis used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
CAS 66323-49-7
Farve Hvid til gul
Molekylær formel C10H14N6O3
MDL nummer MFCD09750824
Mængde 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoxyguanosine, 3'-nh2-ddg, guanosine, 3'-amino-2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2',3'-dideoxy-3'-aminoguanosine, 3'-amino-2'-deoxy-d-guanosine?, 3?-amino-2?,3?-dideoxyguanosine, 3'-amino-2', 3'-dideoxyguanosine
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
InChI nøgle HOQBPAWPBCAUGA-DWFKHXNSNA-N
SMIL N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 266.26
PubChem CID 452019
Formel vægt 266.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver