missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-2,2-dimethylpropanamide, TRC

Artikelnummer. 30314352
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314352 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6073702G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide
CAS 324763-51-1
Molekylær formel C5H12N2O
Mængde 2 g
Synonym 3-Amino-2,2-dimethyl-propanamide, 3-Amino-2,2-dimethylpropionamide
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H2,7,8)
SMIL CC(C)(CN)C(=O)N
IUPAC navn 3-amino-2,2-dimethylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.